Learn More
Macherey-Nagel™ Acylierungs-Kit Inhalt: 2x1 ml MBTFA, 2x1 ml TFAA, 2x1 ml MBHFBA Chemie-T (VE=1 PCE)
Artikelnummer. 12676983 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 Packung
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
12676983 2 Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12676983 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 701950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00 €
    175.35 € / 2 Stück
    Sparen 9.65 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zur Verwendung mit GC
Standardkonzentration 1 ml
Standardkomponenten MBTFA, TFAA, MBHFBA
Menge 2 Packung
Produkttyp Acylierungs-Kit