Learn More
Thermo Scientific Chemicals ADA, 98+%
Artikelnummer. 11422328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11422328 100 g 100 Gramm
11412328 25 g 25 Gramm
11432328 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422328 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A15267.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 26239-55-4 | C6H10N2O5 | 190.155 g/mol
ADA used to prepare immobilized pH gradients. It can be used to study biological buffers and zwitterionic compounds. It has been used in a study to describe the application of scanning capacitively coupled contactless conductivity detection (SC(4)D) for the determination of pH dependant behaviour of two aminopolycarboxylates immobilized onto the surface of a monolithic capillary column.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
ADA zur Herstellung immobilisierter pH-Gradienten. Kann zur Untersuchung biologischer Puffer und zwitterionischer Verbindungen verwendet werden. Wurde in einer Studie eingesetzt, um die Anwendung der kapazitiv gekoppelten kontaktlosen Leitfähigkeitsdetektion (SC(4)D) zur Bestimmung des pH-abhängigen Verhaltens von zwei Aminopolycarboxylaten zu beschreiben, die auf der Oberfläche einer monolithischen Kapillarsäule immobilisiert sind.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26239-55-4
Summenformel C6H10N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 190.155
MDL-Nummer MFCD00008031
InChI-Schlüssel QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-acetamido iminodiacetic acid, 2,2'-2-amino-2-oxoethyl azanediyl diacetic acid, carbamoylmethylaminodiacetic acid, ada, 2,2'-2-amino-2-oxoethyl imino diacetic acid, n-carbamoylmethyl iminodiacetic acid, glycine, n-2-amino-2-oxoethyl-n-carboxymethyl, n-carbamoylmethyliminodi acetic acid, unii-5c4r3o704e
PubChem CID 117765
ChEBI CHEBI:43960
IUPAC-Name 2-[(2-Amino-2-oxoethyl)-(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ADA
Schmelzpunkt ∼218°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 1787181
Merck Index 14,147
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 190.16
Reinheit (%) ≥98%