Learn More
WTW™ 108509 ADA-DIN-BNC
Artikelnummer. 10587451
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Stecker, DIN-Buchse
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Packungsgröße
10587451 BNC-Stecker, DIN-Buchse 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10587451 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 108509
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.25 €
    85.00 € / 1 Stück
    Sparen 12.25 €
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Anschlusstypen BNC-Stecker, DIN-Buchse
Zur Verwendung mit (Geräte) pH-Elektrode
Typ Adapter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anschließen von pH-Elektroden mit BNC-Stecker an ein Messgerät mit DIN-Buchse