missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ADAM10 Mouse anti-Human, Clone: 2A6B7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | ADAM10 |
|---|---|
| Klon | 2A6B7 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16868665
|
Proteintech
66620-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16858665
|
Proteintech
66620-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Proinflammatory cytokine tumor necrosis factor-a (TNF-a) contributes to a variety of inflammatory responses and programmed cell death. Notch receptor and its ligand participate in cell fate decisions during vertebrate development and are associated with several human disorders, including a T-cell lymphoma. TNF-a, notch and its ligand delta are all membrane-bond molecules, which are cleaved by proteases to release mature proteins or functional receptor. ADAM10, a metalloprotease-disintegrin in the family of mammalian ADAM (for a disintegrin and metalloprotease), was recently identified to cleave TNF-a, notch and its ligand delta (1-3). The genes encoding human, mouse, and bovine ADAM10 were recently cloned and designated ADAM 10, kuzbanian (KUZ), and MADM, respectively. ADAM10 mRNA is expressed in a variety of human and bovine tissues.Spezifikation
| ADAM10 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| AD10, ADAM 10, ADAM10, CD156c, CDw156, HsT18717, kuz, Kuzbanian protein homolog, MADM | |
| ADAM10 | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 2A6B7 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| O14672 | |
| 102 | |
| ADAM10 Fusion Protein Ag23062 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ADAM10 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts