Learn More
Adamantan-1,3-Dicarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476548
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15476548
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H60081.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 39269-10-8 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39269-10-8
Summenformel C12H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
MDL-Nummer MFCD00167790
InChI-Schlüssel PAVQGHWQOQZQEH-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,3-adamantanedicarboxylic acid, 1,3-dicarboxyadamantane, 1s,3s,5r,7r-adamantane-1,3-dicarboxylic acid, 1,3-adamantane dicarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decane-1,3-dicarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1,3-dicarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1,3-dicarboxylic acid, 1r,3s,5s,7s-adamantane-1,3-dicarboxylic acid, 1,3-adamantanedicarboxylicacid
PubChem CID 64339
IUPAC-Name Adamantan-1,3-Dicarbonsäure
SMILES [O-]C(=O)C12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adamantane-1,3-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt 276°C to 278°C
Menge 1 g
Formelmasse 224.25
Reinheit (%) 98%