Learn More
Adamantan-1Carbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10160842
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10160842 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10275884 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10160842 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RH01025DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 17846-15-0
Summenformel C11H18N2O
Molekulargewicht (g/mol) 194.278
InChI-Schlüssel FJXQVRADKYKERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym adamantanecarbohydrazide, 1-adamantanecarbohydrazide, adamantane-1-carboxylic acid hydrazide, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carbohydrazide, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, hydrazide, pubchem21688, hydrazino 1-adamantyl ketone, 3r,5r,7r-adamantane-1-carbohydrazide, z-adamantane-1-carbohydrazonic acid, 3r,5s,7s-adamantane-1-carbohydrazide
PubChem CID 337203
IUPAC-Name Adamantan-1-carbohydrazid
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adamantane-1-carbohydrazide
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 194.28
Reinheit (%) 97%