Learn More
Adamantan-1-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11476917 1 g 1 Gramm
11486917 5 g 5 Gramm
11496917 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11476917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14352.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 23074-42-2 | C11H15N | 161.248 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23074-42-2
Summenformel C11H15N
Molekulargewicht (g/mol) 161.248
MDL-Nummer MFCD00074731
InChI-Schlüssel FQFZASRJFRAEIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanecarbonitrile, 1-cyanoadamantane, 1-adamantyl cyanide, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carbonitrile, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carbonitrile, adamantanecarbonitrile, 3r,5s,7s-adamantane-1-carbonitrile, 1-adamantylnitrile, pubchem8757
PubChem CID 90878
IUPAC-Name Adamantan-1-carbonitril
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adamantane-1-carbonitrile
Schmelzpunkt 193°C to 196°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 161.25
Reinheit (%) 97%