missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adamantan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7021630
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11417936

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14041.18

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 281-23-2 | C10H16 | 136.238 g/mol

Adamantane is mainly used for the synthesis of medicine to treat influenza, serve as NMDA receptor channel blockers. Also be used for preparation of advanced lubricants, photographic material, surface active agents, catalysts and other products.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Adamantan wird hauptsächlich für die Synthese von Arzneimitteln zur Behandlung von Influenza verwendet und dient als NMDA-Rezeptorkanalblocker. Auch geeignet zur Herstellung von komplexeren Schmierstoffen, fotografischen Materialien, oberflächenaktiven Wirkstoffen, Katalysatoren und anderen Produkten.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 281-23-2
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.238
MDL-Nummer MFCD00074719
InChI-Schlüssel ORILYTVJVMAKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricyclo 3.3.1.13,7 decane, adamantan, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 decane, unii-pjy633525u, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane, adamantine, 2-adamantyl, adamantan-1-yl
PubChem CID 9238
ChEBI CHEBI:40519
IUPAC-Name Adamantan
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Adamantane
Schmelzpunkt 266°C to 268°C (sealed tube)
Dichte 1.07
Menge 50 g
Beilstein 1901173
Merck Index 14,149
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 136.24
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adamantane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tricyclo[3.3.1.13,7]decane

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt