Learn More
Adamantan, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10091510 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10091510 25 g Glasflasche 25 Gramm
10602983 5 g Glasflasche 5 Gramm
10001520 100 g Glasflasche 100 Gramm
13458368 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10091510 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 146110250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 281-23-2 | C10H16 | 136.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 281-23-2
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.24
MDL-Nummer MFCD00074719
InChI-Schlüssel ORILYTVJVMAKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricyclo 3.3.1.13,7 decane, adamantan, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 decane, unii-pjy633525u, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane, adamantine, 2-adamantyl, adamantan-1-yl
PubChem CID 9238
ChEBI CHEBI:40519
IUPAC-Name Adamantan
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adamantane
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 205.0°C to 210.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15,137
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 8% in light petroleum fract. (20°C),6.7% in diethyl ether-1.7% in ethyl acetate (20°C),9.1% in methylene chloride-0.8% in acetone (20°C),10% in chloroform-12.5% in ccl4 (20°C),0.5%
Formelmasse 136.24
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adamantane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tricyclo[3.3.1.13,7]decane