Learn More
Adamantan, Mikromol™
Artikelnummer. 30052713
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052713 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052713 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0564.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Adamantan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adamantane
CAS 281-23-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Adamantane
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H16
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Adamantane, Tricyclo[3.3.1.13,·]decane
InChI-Formel InChI=1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2
SMILES C1C2CC3CC(CC1C3)C2
IUPAC-Name Adamantan
Molekulargewicht (g/mol) 136.23
Menge 25 mg
Formelmasse 136,1252 g/mol