Learn More
Adamantane, TRC
Artikelnummer. 30007563
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007563 25 g 25 Gramm
30003222 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007563 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA20780025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 281-23-2
Summenformel C10 H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.23
Synonym Adamantane, Tricyclo[3.3.1.13,·]decane, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane (9CI, ACI), Adamantane (6CI, 8CI), A 0696, MeSH ID: D000218, NSC 527913
IUPAC-Name Adamantan
SMILES C1C2CC3CC(CC1C3)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adamantane
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2
Formelmasse 136.1252
Reinheit (%) >95%