Learn More
Epredia™ Adamas Klingen für magnetische Einwegklingenhalter
Artikelnummer. 12627826 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
60mm
60 mm
80 mm
Menge:
10 Stck./Karton
50/Karton
50 Stck./Karton
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Menge unitSize
12627826 80 mm 50 Stck./Karton 50 Stück
12697816 60mm 10 Stck./Karton 10 Stück
12607826 60 mm 50/Karton 50 Stück
3 options
Artikelnummer. 12627826
Marke: Epredia™ 160050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wählen Sie zwischen zwei Größen von Epredia™ Adamas Klingen für magnetische Einwegklingenhalter: 60 mm und 80 mm.
Wählen Sie zwischen zwei Größen von Thermo Scientific™ Adamas Klingen für magnetische Einwegklingenhalter: 60 mm und 80 mm.
Das rekombinante humane Nukleosom, H2A-Ubiquitylprotein, wird aus E. coli abgeleitet. Das rekombinante humane Nukleosom, H2A-Ubiquitylprotein, wurde für die folgenden Anwendungen validiert: Bioaktivität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 80 x 18 mm; 50 Stck./Karton
Produkttyp Einmalgebrauch, magnetisch
Zur Verwendung mit (Geräte) Magnetische Einwegklingenhalter
Menge 50 Stck./Karton
Länge (metrisch) 80 mm
Breite (metrisch) 18 mm