Learn More
ADAMTS13 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18492991 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18492991 0.1 mL 0.10 Milliliter
18482001 25 μL 25 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18492991
Marke: Novus Biologicals NBP214266
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
ADAMTS13 Polyclonal antibody specifically detects ADAMTS13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ADAMTS13
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Gen-Alias A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 13, a disintegrin-like and metalloprotease (reprolysin type) with thrombospondintype 1 motif, 13, ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 13, ADAM-TS13, ADAMTS-13, DKFZp434C2322, EC 3.4.24.14, EC 3.4.24.82, EC 3.4.24.87, FLJ42993, MGC118899, MGC118900, TTPADAM-TS 13, vWF-cleaving protease, vWF-CPC9orf8, VWFCPvon Willebrand factor-cleaving protease
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: AHQEDTERYVLTNLNIGAELLRDPSLGAQFRVHLVKMVILTEPEGAPNITANLTSSLLSVCGWSQTINPEDDTDPGHADLVLYITRFDLELPDGNRQV
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11093
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG