missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ADAMTS9 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-74345-0.025mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ADAMTS9 Polyclonal specifically detects ADAMTS9 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
| ADAMTS9 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS containing 1 mg/ml BSA with 0.05% Sodium Azide | |
| ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 9, ADAMTS-9,9, FLJ42955 | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 56999 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 0.5 μg/mL | |
| Q9P2N4 | |
| ADAMTS9 | |
| Synthetic peptide corresponding to residues C F D G K H F N I N G L L P N of human ADAMTS9. | |
| 0.025 mg | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur