Learn More
R&D Systems™ Adapalene
Artikelnummer. 18085572
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18085572 50 mg 50 Milligramm
18065052 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18085572 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 2852/50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. RARβ and RARγ agonist
Retinoic acid analog that is a RARβ and RARγ agonist (AC50 values are 2.2, 9.3, 22 and > 1000 nM for RARβ, RARγ, RARα and RXRα receptors respectively). Inhibits proliferation and induces apoptosis in colorectal cancer cell in vitro. Displays comedolytic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106685-40-9
Summenformel C28H28O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adapalene
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 412.52
Reinheit >98%
Molekulargewicht 412.529