Learn More
Adapalene, TRC
Artikelnummer. 30317310
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317310 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317310 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA22500010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Adapalene
CAS 106685-40-9
Summenformel C28 H28 O3
Menge 10 mg
Synonym Adapalene, 6-(4-Methoxy-3-tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-ylphenyl)naphthalene-2-carboxylic acid, 6-(3-(Adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid, 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoic acid, Aclene, Aclene Gel, CD 271, CD 271 (pharmaceutical), Differin, Differin Gel
InChI-Formel InChI=1S/C28H28O3/c1-31-26-7-6-23(21-2-3-22-12-24(27(29)30)5-4-20(22)11-21)13-25(26)28-14-17-8-18(15-28)10-19(9-17)16-28/h2-7,11-13,17-19H,8-10,14-16H2,1H3,(H,29,30)
SMILES COc1ccc(cc1C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)c5ccc6cc(ccc6c5)C(=O)O
IUPAC-Name 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]naphthalin-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 412.52
Formelmasse 412.2038