Learn More
Adapalene USP Verwandte Verbindung A, Mikromol™
Artikelnummer. 30050327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050327 100 mg 100 Milligramm
30050200 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050327 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0681.05
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Adapalene USP Verwandte Verbindung A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 6-Bromo-2-naphthoate
CAS 33626-98-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl 6-Bromo-2-naphthoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H9 Br O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 2-Naphthoic acid, 6-bromo-, methyl ester (8CI), 6-Bromonaphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-bromo-2-naphthoate, Methyl 6-bromonaphthalene-2-carboxylate, Adapalene Related Compound A
InChI-Formel InChI=1S/C12H9BrO2/c1-15-12(14)10-3-2-9-7-11(13)5-4-8(9)6-10/h2-7H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1
IUPAC-Name methyl-6-bromnaphthalin-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 265.1
Menge 100 mg
Formelmasse 263,9786 g/mol