Learn More
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™
Artikelnummer. 15390370 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau/Blau
Gelb/gelb
Grün/grün
Rosa/Rosa
Weiß/weiß
Packungsgröße:
2 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15390370 Grün/grün 2 Stück
15340370 Blau/Blau 2 Stück
15350370 Weiß/weiß 2 Stück
15360370 Rosa/Rosa 2 Stück
15380370 Gelb/gelb 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15390370
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für Schläuche mit einem Durchmesser von 12 bis 30 mm (5 bis 50 ml). Adapt-a-Rack™ hält die Röhren in einer festen, aufrechten Position.
  • Hergestellt aus Polyoxymethylen (POM).
  • Die Regale können zur Erhöhung der Tragfähigkeit miteinander verbunden werden (die verbundenen Regale sollten beim Tragen von unten abgestützt werden).
  • Die offenen Seiten ermöglichen das Betrachten des Etiketts.
  • Flache Basis zur aufrechten Haltung der Rohre.
  • Erhältlich in einfarbigen Varianten oder Farbkombinationen zur einfachen Kennzeichnung.
  • Autoklavierbar.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Grün/grün
Aufnahmevermögen Röhrchen (5 bis 50 ml)
Material POM
Positionen 4
Form Rechteckig mit abgerundeten Ecken
Stapelbar Ja, Verriegelung
Sterilität Nicht steril
Menge 2 Packung
Durchmesser (metrisch) Well 12 bis 30 mm
Produkttyp Röhrchengestell mit mehreren Stativen
Einschübe Keine
Höhe (metrisch) 7.6 cm
Array 1 x 4
Breite (metrisch) 5.6 cm