Learn More
Hettich Lab Technology™ Adapter
Artikelnummer. 10046881
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,2/0,4 ml
1,1 bis 1,4 ml, 2,6 bis 3,4 ml, 2,7 bis 3 ml, 1,6 bis 5 ml, 5 ml, 6 ml
100 ml
100 mL
12x 1,6 bis 5,0 ml, 2,6 bis 3,4 ml, 4,9 ml, 5,0/6,0/7,0 ml
17 x 15 ml
20x 1,6 bis 5,0/4,0 bis 7,0 ml, 4,0 bis 5,5/4,5 bis 5,0 ml, 5,0/6,0 ml
20x 2,7 bis 3,0 ml, 4,5 bis 5,0 ml, 5,0/6,0 ml
250/290 ml
3 x 25/30 ml
3 x 94/100 ml
450/650/750 ml
4 x 50 ml
4 x 9/15 ml
50 ml
50 mL
5x 0,5/1,5/2,0 ml
9 x 0,5/1,5/2,0 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
100 ml-ASTM-Röhrchen, Träger 4275
1 x 50 ml-Röhrchen
Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200S
Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Rotor 1612
Träger 1366, 1427
Träger 1425
Träger 1481, 1490, 1495
Träger 1481, 1495
Träger 1490
Träger 1752
Träger 4780
Träger 4795, 5645, 4266, 4570
Träger 4880
Träger 4890
Träger 5051, 5628
Träger 5625-A
Max. Röhrchendurchmesser:
6 mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
26 mm
29 mm
34 mm
44 mm
58 mm
62 mm
65 mm
96 mm
Max. Schlauchlänge:
38 mm
45 mm
82 mm
92 mm
100 mm
115 mm
137 mm
147 mm
161 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Zur Verwendung mit (Geräte) Max. Röhrchendurchmesser Max. Schlauchlänge unitSize
10046881 50 ml 1 x 50 ml-Röhrchen 34 mm 100 mm 1 Stück
10741543 4 x 9/15 ml Träger 1481, 1495 17 mm 100 mm 1 Stück
10108821 50 mL Träger 1490 34 mm 100 mm 1 Stück
10485012 450/650/750 ml Träger 4880 96 mm 147 mm -
10198381 100 mL Träger 1481, 1490, 1495 44 mm 100 mm 1 Stück
10511083 50 mL Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 29 mm 115 mm -
11387660 250/290 ml Träger 1752 62 mm 100 mm -
11464988 4 x 50 ml Träger 1752 29 mm 115 mm -
10272680 1,1 bis 1,4 ml, 2,6 bis 3,4 ml, 2,7 bis 3 ml, 1,6 bis 5 ml, 5 ml, 6 ml Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200S 13 mm 82 mm 1 Stück
10557971 0,2/0,4 ml Rotor 1612 6 mm 45 mm -
10708944 20x 2,7 bis 3,0 ml, 4,5 bis 5,0 ml, 5,0/6,0 ml Träger 5051, 5628 12 mm 92 mm 1 Stück
11488259 9 x 0,5/1,5/2,0 ml Träger 1425 11 mm 38 mm -
10368962 17 x 15 ml Träger 5625-A 17 mm 100 mm 1 Stück
10450665 3 x 94/100 ml Träger 4780 65 mm 115 mm 1 Stück
10767303 3 x 25/30 ml Träger 4795, 5645, 4266, 4570 26 mm 100 mm 1 Stück
10198811 5x 0,5/1,5/2,0 ml Träger 1481, 1490, 1495 11 mm 38 mm 1 Stück
10274863 250/290 ml Träger 4890 62 mm 137 mm 1 Stück
11435068 20x 1,6 bis 5,0/4,0 bis 7,0 ml, 4,0 bis 5,5/4,5 bis 5,0 ml, 5,0/6,0 ml Träger 5625-A 13 mm 100 mm -
12053924 9 x 0,5/1,5/2,0 ml Träger 1366, 1427 11 mm 38 mm -
10752354 12x 1,6 bis 5,0 ml, 2,6 bis 3,4 ml, 4,9 ml, 5,0/6,0/7,0 ml Träger 5051, 5628 13 mm 100 mm 1 Stück
11438199 100 mL 100 ml-ASTM-Röhrchen, Träger 4275 58 mm 161 mm -
11424988 100 ml Träger 1752 44 mm 100 mm 1 Stück
10629633 50 mL Träger 4880 29 mm 115 mm -
10301932 50 mL Träger 1481, 1490, 1495 29 mm 115 mm 1 Stück
24 options
Artikelnummer. 10046881
Marke: Hettich Lab Technology™ 1436
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der Hettich Lab Technology™ Adapter wurde für kundenspezifische Zentrifugenanwendungen entwickelt.
  • In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
  • Konfigurationsmöglichkeiten für eine Vielzahl von kundenspezifischen Zentrifugenanwendungen
Bestellinformation
dimForUseWithEquipment
Spezifikation
Typ Adapter
Fassungsvermögen 50 ml
Max. Röhrchendurchmesser 34 mm
Max. Schlauchlänge 100 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 1 x 50 ml-Röhrchen
Anzahl pro Packung Je 1