Learn More
- Home
- Products
- Zentrifugen
- Zentrifugenadapter
- Hettich Lab Technology™ Adapter
Hettich Lab Technology™ Adapter
Artikelnummer. 10741543
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,2/0,4 ml
1,1 bis 1,4 ml, 2,6 bis 3,4 ml, 2,7 bis 3 ml, 1,6 bis 5, 5, 6 ml
100 ml
100 mL
12 x 1,6 bis 5 ml, 2,6 bis 3,4, 4,9 ml, 5/6/7 ml
17 x 15 ml
20 x 1,6 bis 5/4 bis 7 ml, 4 bis 5,5/4,5 bis 5 ml, 5/6 ml
20 x 2,7 bis 3,0 ml, 4,5 bis 5 ml, 5/6 ml
250/290 ml
3 x 25/30 ml
3 x 94/100 ml
450/650/750 ml
4 x 50 ml
4 x 9/15 ml
50 ml
50 mL
5x 0,5/1,5/2,0 ml
9 x 0,5/1,5/2,0 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
100 ml-ASTM-Röhrchen, Träger 4275
1 x 50 ml-Röhrchen
Carrier 1366, 1427
Carrier 1425
Carrier 1481, 1490, 1495
Carrier 1481, 1495
Carrier 1490
Carrier 4780
Carrier 4795, 5645, 4266, 4570
Carrier 4880
Carrier 4890
Carrier 5051, 5628
Carrier 5625-A
Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200S
Rotor 1612
Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Träger 1752
Max. Röhrchendurchmesser:
6 mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
26 mm
29 mm
34 mm
44 mm
58 mm
62 mm
65 mm
96 mm
Max. Schlauchlänge:
38 mm
45 mm
82 mm
92 mm
100 mm
115 mm
137 mm
147 mm
161 mm
Unit Size:
1 Stück
24 product options available for selection
| Product Code. | Fassungsvermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Max. Röhrchendurchmesser | Max. Schlauchlänge | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10741543 | 4 x 9/15 ml | Carrier 1481, 1495 | 17 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 10108821 | 50 mL | Carrier 1490 | 34 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 10485012 | 450/650/750 ml | Carrier 4880 | 96 mm | 147 mm | - |
| 10198381 | 100 mL | Carrier 1481, 1490, 1495 | 44 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 10511083 | 50 mL | Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 | 29 mm | 115 mm | - |
| 11387660 | 250/290 ml | Träger 1752 | 62 mm | 100 mm | - |
| 11464988 | 4 x 50 ml | Träger 1752 | 29 mm | 115 mm | - |
| 10272680 | 1,1 bis 1,4 ml, 2,6 bis 3,4 ml, 2,7 bis 3 ml, 1,6 bis 5, 5, 6 ml | Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200S | 13 mm | 82 mm | 1 Stück |
| 10557971 | 0,2/0,4 ml | Rotor 1612 | 6 mm | 45 mm | - |
| 10708944 | 20 x 2,7 bis 3,0 ml, 4,5 bis 5 ml, 5/6 ml | Carrier 5051, 5628 | 12 mm | 92 mm | 1 Stück |
| 11488259 | 9 x 0,5/1,5/2,0 ml | Carrier 1425 | 11 mm | 38 mm | - |
| 10368962 | 17 x 15 ml | Carrier 5625-A | 17 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 10450665 | 3 x 94/100 ml | Carrier 4780 | 65 mm | 115 mm | 1 Stück |
| 10767303 | 3 x 25/30 ml | Carrier 4795, 5645, 4266, 4570 | 26 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 10198811 | 5x 0,5/1,5/2,0 ml | Carrier 1481, 1490, 1495 | 11 mm | 38 mm | 1 Stück |
| 10274863 | 250/290 ml | Carrier 4890 | 62 mm | 137 mm | 1 Stück |
| 11435068 | 20 x 1,6 bis 5/4 bis 7 ml, 4 bis 5,5/4,5 bis 5 ml, 5/6 ml | Carrier 5625-A | 13 mm | 100 mm | - |
| 12053924 | 9 x 0,5/1,5/2,0 ml | Carrier 1366, 1427 | 11 mm | 38 mm | - |
| 10752354 | 12 x 1,6 bis 5 ml, 2,6 bis 3,4, 4,9 ml, 5/6/7 ml | Carrier 5051, 5628 | 13 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 11438199 | 100 mL | 100 ml-ASTM-Röhrchen, Träger 4275 | 58 mm | 161 mm | - |
| 10046881 | 50 ml | 1 x 50 ml-Röhrchen | 34 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 11424988 | 100 ml | Träger 1752 | 44 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 10629633 | 50 mL | Carrier 4880 | 29 mm | 115 mm | - |
| 10301932 | 50 mL | Carrier 1481, 1490, 1495 | 29 mm | 115 mm | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
This item is not returnable.
View return policy
This item is not returnable.
View return policy
Description
- In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
- Konfigurationsmöglichkeiten für eine Vielzahl von kundenspezifischen Zentrifugenanwendungen
Specifications
Specifications
| Typ | Adapter |
| Fassungsvermögen | 4 x 9/15 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 17 mm |
| Max. Schlauchlänge | 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Carrier 1481, 1495 |
| Anzahl pro Packung | 1 pro Packung |