Learn More
- Home
- Products
- Zentrifugen
- Zentrifugenadapter
- Hettich Lab Technology™ Adapter
Hettich Lab Technology™ Adapter
Artikelnummer. 11435068| Artikelnummer. | Fassungsvermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Max. Röhrchendurchmesser | Max. Schlauchlänge | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11435068 | 20x 1,6 bis 5,0/4,0 bis 7,0 ml, 4,0 bis 5,5/4,5 bis 5,0 ml, 5,0/6,0 ml | Träger 5625-A | 13 mm | 100 mm | - |
| 10741543 | 4 x 9/15 ml | Träger 1481, 1495 | 17 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 10108821 | 50 mL | Träger 1490 | 34 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 10485012 | 450/650/750 ml | Träger 4880 | 96 mm | 147 mm | - |
| 10198381 | 100 mL | Träger 1481, 1490, 1495 | 44 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 10511083 | 50 mL | Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 | 29 mm | 115 mm | - |
| 11387660 | 250/290 ml | Träger 1752 | 62 mm | 100 mm | - |
| 11464988 | 4 x 50 ml | Träger 1752 | 29 mm | 115 mm | - |
| 10272680 | 1,1 bis 1,4 ml, 2,6 bis 3,4 ml, 2,7 bis 3 ml, 1,6 bis 5 ml, 5 ml, 6 ml | Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200S | 13 mm | 82 mm | 1 Stück |
| 10557971 | 0,2/0,4 ml | Rotor 1612 | 6 mm | 45 mm | - |
| 10708944 | 20x 2,7 bis 3,0 ml, 4,5 bis 5,0 ml, 5,0/6,0 ml | Träger 5051, 5628 | 12 mm | 92 mm | 1 Stück |
| 11488259 | 9 x 0,5/1,5/2,0 ml | Träger 1425 | 11 mm | 38 mm | - |
| 10368962 | 17 x 15 ml | Träger 5625-A | 17 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 10450665 | 3 x 94/100 ml | Träger 4780 | 65 mm | 115 mm | 1 Stück |
| 10767303 | 3 x 25/30 ml | Träger 4795, 5645, 4266, 4570 | 26 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 10198811 | 5x 0,5/1,5/2,0 ml | Träger 1481, 1490, 1495 | 11 mm | 38 mm | 1 Stück |
| 10274863 | 250/290 ml | Träger 4890 | 62 mm | 137 mm | 1 Stück |
| 12053924 | 9 x 0,5/1,5/2,0 ml | Träger 1366, 1427 | 11 mm | 38 mm | - |
| 10752354 | 12x 1,6 bis 5,0 ml, 2,6 bis 3,4 ml, 4,9 ml, 5,0/6,0/7,0 ml | Träger 5051, 5628 | 13 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 11438199 | 100 mL | 100 ml-ASTM-Röhrchen, Träger 4275 | 58 mm | 161 mm | - |
| 10046881 | 50 ml | 1 x 50 ml-Röhrchen | 34 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 11424988 | 100 ml | Träger 1752 | 44 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 10629633 | 50 mL | Träger 4880 | 29 mm | 115 mm | - |
| 10301932 | 50 mL | Träger 1481, 1490, 1495 | 29 mm | 115 mm | 1 Stück |
Artikelnummer. 11435068
Marke: Hettich Lab Technology™ 4732
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
- In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
- Konfigurationsmöglichkeiten für eine Vielzahl von kundenspezifischen Zentrifugenanwendungen
Bestellinformation
dimForUseWithEquipment
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Fassungsvermögen | 20x 1,6 bis 5,0/4,0 bis 7,0 ml, 4,0 bis 5,5/4,5 bis 5,0 ml, 5,0/6,0 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 13 mm |
| Max. Schlauchlänge | 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Träger 5625-A |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |