Learn More
Hettich Lab Technology™ Adapter
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,2/0,4 ml
1,1 bis 1,4 ml, 2,6 bis 3,4 ml, 2,7 bis 3 ml, 1,6 bis 5 ml, 5 ml, 6 ml
100 ml
100 mL
12x 1,6 bis 5,0 ml, 2,6 bis 3,4 ml, 4,9 ml, 5,0/6,0/7,0 ml
17 x 15 ml
20x 1,6 bis 5,0/4,0 bis 7,0 ml, 4,0 bis 5,5/4,5 bis 5,0 ml, 5,0/6,0 ml
20x 2,7 bis 3,0 ml, 4,5 bis 5,0 ml, 5,0/6,0 ml
250/290 ml
3 x 25/30 ml
3 x 94/100 ml
450/650/750 ml
4 x 50 ml
4 x 9/15 ml
50 ml
50 mL
5x 0,5/1,5/2,0 ml
9 x 0,5/1,5/2,0 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
100 ml-ASTM-Röhrchen, Träger 4275
1 x 50 ml-Röhrchen
Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200S
Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Rotor 1612
Träger 1366, 1427
Träger 1425
Träger 1481, 1490, 1495
Träger 1481, 1495
Träger 1490
Träger 1752
Träger 4780
Träger 4795, 5645, 4266, 4570
Träger 4880
Träger 4890
Träger 5051, 5628
Träger 5625-A
Max. Röhrchendurchmesser:
6 mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
26 mm
29 mm
34 mm
44 mm
58 mm
62 mm
65 mm
96 mm
Max. Schlauchlänge:
38 mm
45 mm
82 mm
92 mm
100 mm
115 mm
137 mm
147 mm
161 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
- Konfigurationsmöglichkeiten für eine Vielzahl von kundenspezifischen Zentrifugenanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Fassungsvermögen | 4 x 50 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 29 mm |
| Max. Schlauchlänge | 115 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Träger 1752 |
| Anzahl pro Packung | 1 pro Packung |