Learn More
Hettich Lab Technology™ Adapter
Artikelnummer. 12053924
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,2/0,4 ml
1,1 bis 1,4 ml, 2,6 bis 3,4 ml, 2,7 bis 3 ml, 1,6 bis 5, 5, 6 ml
100 ml
100 mL
12 x 1,6 bis 5 ml, 2,6 bis 3,4, 4,9 ml, 5/6/7 ml
17 x 15 ml
20 x 1,6 bis 5/4 bis 7 ml, 4 bis 5,5/4,5 bis 5 ml, 5/6 ml
20 x 2,7 bis 3,0 ml, 4,5 bis 5 ml, 5/6 ml
250/290 ml
3 x 25/30 ml
3 x 94/100 ml
450/650/750 ml
4 x 50 ml
4 x 9/15 ml
50 ml
50 mL
5x 0,5/1,5/2,0 ml
9 x 0,5/1,5/2,0 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
100 ml-ASTM-Röhrchen, Träger 4275
1 x 50 ml-Röhrchen
Carrier 1366, 1427
Carrier 1425
Carrier 1481, 1490, 1495
Carrier 1481, 1495
Carrier 1490
Carrier 4780
Carrier 4795, 5645, 4266, 4570
Carrier 4880
Carrier 4890
Carrier 5051, 5628
Carrier 5625-A
Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200S
Rotor 1612
Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Träger 1752
Max. Röhrchendurchmesser:
6 mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
26 mm
29 mm
34 mm
44 mm
58 mm
62 mm
65 mm
96 mm
Max. Schlauchlänge:
38 mm
45 mm
82 mm
92 mm
100 mm
115 mm
137 mm
147 mm
161 mm
Packungsgröße:
1 Stück
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Zur Verwendung mit (Geräte) Max. Röhrchendurchmesser Max. Schlauchlänge unitSize
12053924 9 x 0,5/1,5/2,0 ml Carrier 1366, 1427 11 mm 38 mm -
10741543 4 x 9/15 ml Carrier 1481, 1495 17 mm 100 mm 1 Stück
10108821 50 mL Carrier 1490 34 mm 100 mm 1 Stück
10485012 450/650/750 ml Carrier 4880 96 mm 147 mm -
10198381 100 mL Carrier 1481, 1490, 1495 44 mm 100 mm 1 Stück
10511083 50 mL Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 29 mm 115 mm -
11387660 250/290 ml Träger 1752 62 mm 100 mm -
11464988 4 x 50 ml Träger 1752 29 mm 115 mm -
10272680 1,1 bis 1,4 ml, 2,6 bis 3,4 ml, 2,7 bis 3 ml, 1,6 bis 5, 5, 6 ml Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200S 13 mm 82 mm 1 Stück
10557971 0,2/0,4 ml Rotor 1612 6 mm 45 mm -
10708944 20 x 2,7 bis 3,0 ml, 4,5 bis 5 ml, 5/6 ml Carrier 5051, 5628 12 mm 92 mm 1 Stück
11488259 9 x 0,5/1,5/2,0 ml Carrier 1425 11 mm 38 mm -
10368962 17 x 15 ml Carrier 5625-A 17 mm 100 mm 1 Stück
10450665 3 x 94/100 ml Carrier 4780 65 mm 115 mm 1 Stück
10767303 3 x 25/30 ml Carrier 4795, 5645, 4266, 4570 26 mm 100 mm 1 Stück
10198811 5x 0,5/1,5/2,0 ml Carrier 1481, 1490, 1495 11 mm 38 mm 1 Stück
10274863 250/290 ml Carrier 4890 62 mm 137 mm 1 Stück
11435068 20 x 1,6 bis 5/4 bis 7 ml, 4 bis 5,5/4,5 bis 5 ml, 5/6 ml Carrier 5625-A 13 mm 100 mm -
10752354 12 x 1,6 bis 5 ml, 2,6 bis 3,4, 4,9 ml, 5/6/7 ml Carrier 5051, 5628 13 mm 100 mm 1 Stück
11438199 100 mL 100 ml-ASTM-Röhrchen, Träger 4275 58 mm 161 mm -
10046881 50 ml 1 x 50 ml-Röhrchen 34 mm 100 mm 1 Stück
11424988 100 ml Träger 1752 44 mm 100 mm 1 Stück
10629633 50 mL Carrier 4880 29 mm 115 mm -
10301932 50 mL Carrier 1481, 1490, 1495 29 mm 115 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 12053924 Lieferant Hettich Lab Technology™ Lieferanten-Nr. 5277
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Der Hettich Lab Technology™ Adapter wurde für kundenspezifische Zentrifugenanwendungen entwickelt.
  • In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
  • Konfigurationsmöglichkeiten für eine Vielzahl von kundenspezifischen Zentrifugenanwendungen
Bestellinformation
dimForUseWithEquipment
Spezifikation
Typ Adapter
Fassungsvermögen 9 x 0,5/1,5/2,0 ml
Max. Röhrchendurchmesser 11 mm
Max. Schlauchlänge 38 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Carrier 1366, 1427
Anzahl pro Packung Je 1