Learn More
Hettich™ Adapter für Blut- und Urinröhrchen, für EBA 200 Tischzentrifugen
Beschreibung
- Adapter für Blut-/Urinröhrchen 13 x 75 mm (Durchmesser x l)
- Für bis zu 8 Röhrchen
- U/min/RZB: Kleiner oder gleich 8.000/6.153
- Rahmen mit Vollmetallgehäuse
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter für Blut-/Urinröhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | EBA 200 Tischzentrifugen |
| Fassungsvermögen | 8 Magazine |
| Beschreibung | Rahmen mit Vollmetallgehäuse |
| Röhrchengröße | 13 x 75 mm |