Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 5051
Artikelnummer. 10783323
Click to view available options
Fassungsvermögen:
11 x 8,5- bis 11 ml-Röhrchen
12 x 4- bis 7 ml-Röhrchen
2 x 0,55 ml
7 x 15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10783323
Marke: Hettich™ 5258
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert
  • Adapter für Träger-Nr. 5051
  • Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Blut/Urin, Rundboden
Fassungsvermögen 11 x 8,5- bis 11 ml-Röhrchen
Max. Röhrchendurchmesser 16 mm
Max. Schlauchlänge 102 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Träger 5051
Gefäße pro Adapter 11