Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 5051
Beschreibung
- Adapter für Träger-Nr. 5051
- Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | Rundboden, konisch |
| Fassungsvermögen | 12 x 4- bis 7 ml-Röhrchen |
| Max. Röhrchendurchmesser | 13 mm |
| Max. Schlauchlänge | 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Träger 5051 |
| Gefäße pro Adapter | 12 |