Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 5051
Click to view available options
Fassungsvermögen:
11 x 8,5- bis 11 ml-Röhrchen
12 x 4- bis 7 ml-Röhrchen
2 x 0,55 ml
7 x 15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Adapter für Träger-Nr. 5051
- Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | Konisch |
| Fassungsvermögen | 2 x 0,55 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 29 mm |
| Max. Schlauchlänge | 115 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Träger 5051 |
| Gefäße pro Adapter | 2 |