Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 1427
Artikelnummer. 10633333
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 2,7- bis 6 ml-Röhrchen
12 x 4,5- bis 7 ml-Röhrchen
15 ml
2 x 0,55 ml
50 mL
6 x 9 ml
6 x 8,5- bis 15 ml-Röhrchen
9 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
10633333 2 x 0,55 ml 1 Stück
10738883 12 x 2,7- bis 6 ml-Röhrchen -
12003924 12 x 4,5- bis 7 ml-Röhrchen -
10316562 6 x 8,5- bis 15 ml-Röhrchen -
10744084 50 mL 1 Stück
10514473 6 x 9 ml -
10021942 9 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen 1 Stück
12043924 15 ml -
8 options
Artikelnummer. 10633333
Marke: Hettich™ 5232
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert
  • Adapter für Träger-Nr. 1427
  • Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Rundboden
Fassungsvermögen 2 x 0,55 ml
Max. Röhrchendurchmesser 24 mm
Max. Schlauchlänge 100 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Träger Nr. 1427
Gefäße pro Adapter 2