Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 1427
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 2,7- bis 6 ml-Röhrchen
12 x 4,5- bis 7 ml-Röhrchen
15 ml
2 x 0,55 ml
50 mL
6 x 9 ml
6 x 8,5- bis 15 ml-Röhrchen
9 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Adapter für Träger-Nr. 1427
- Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | Blut/Urin, Rundboden |
| Fassungsvermögen | 12 x 2,7- bis 6 ml-Röhrchen |
| Max. Röhrchendurchmesser | 12 mm |
| Max. Schlauchlänge | 82 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Träger Nr. 1427 |
| Gefäße pro Adapter | 12 |