Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 1427
Artikelnummer. 12003924
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 2,7- bis 6 ml-Röhrchen
12 x 4,5- bis 7 ml-Röhrchen
15 ml
2 x 0,55 ml
50 mL
6 x 9 ml
6 x 8,5- bis 15 ml-Röhrchen
9 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12003924
Marke: Hettich™ 5230
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert
  • Adapter für Träger-Nr. 1427
  • Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Blut/Urin, Rundboden
Fassungsvermögen 12 x 4,5- bis 7 ml-Röhrchen
Max. Röhrchendurchmesser 12 mm
Max. Schlauchlänge 100 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Träger Nr. 1427
Gefäße pro Adapter 12