Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 1427
Artikelnummer. 12043924
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 2,7- bis 6 ml-Röhrchen
12 x 4,5- bis 7 ml-Röhrchen
15 ml
2 x 0,55 ml
50 mL
6 x 9 ml
6 x 8,5- bis 15 ml-Röhrchen
9 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
12043924 15 ml -
10738883 12 x 2,7- bis 6 ml-Röhrchen -
12003924 12 x 4,5- bis 7 ml-Röhrchen -
10316562 6 x 8,5- bis 15 ml-Röhrchen -
10633333 2 x 0,55 ml 1 Stück
10744084 50 mL 1 Stück
10514473 6 x 9 ml -
10021942 9 x 1,5 bis 2 ml-Röhrchen 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 12043924
Marke: Hettich™ 5275
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert
  • Adapter für Träger-Nr. 1427
  • Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Konisch
Fassungsvermögen 15 ml
Max. Röhrchendurchmesser 17 mm
Max. Schlauchlänge 120 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Träger Nr. 1427
Gefäße pro Adapter 1
Anzahl Plätze 1