Learn More
Hettich™ Adapter für Träger Nr. 1427, für konische Röhrchen
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 50-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Adapter für Träger-Nr. 1427
- Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | Konisch |
| Fassungsvermögen | 1 x 50-ml-Röhrchen |
| Max. Röhrchendurchmesser | 29 mm |
| Max. Schlauchlänge | 115 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Träger Nr. 1427 |
| Gefäße pro Adapter | 1 |