Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 4780
Artikelnummer. 10396353
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
14 x 12 ml
2 x 100 ml
24x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen
250 mL
35 x 1,1- bis 5 ml-Röhrchen
400 mL
4 x 50 ml
7 x 25- bis 30 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
10396353 14 x 12 ml -
10156344 2 x 100 ml 1 Stück
10639453 400 mL -
10785294 35 x 1,1- bis 5 ml-Röhrchen -
10288104 7 x 25- bis 30 ml-Röhrchen 1 Stück
10685515 4 x 50 ml -
10515895 250 mL -
10699443 24x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen -
8 options
Artikelnummer. 10396353
Marke: Hettich™ 4774
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert
  • Adapter für Träger-Nr. 4780
  • Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Konisch mit Stehrand
Fassungsvermögen 14 x 12 ml
Max. Röhrchendurchmesser 17 mm
Max. Schlauchlänge 100 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Träger Nr. 4780
Gefäße pro Adapter 14