Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 4780
Click to view available options
Fassungsvermögen:
14 x 12 ml
2 x 100 ml
24x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen
250 mL
35 x 1,1- bis 5 ml-Röhrchen
400 mL
4 x 50 ml
7 x 25- bis 30 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Adapter für Träger-Nr. 4780
- Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | Rundboden |
| Fassungsvermögen | 250 mL |
| Max. Röhrchendurchmesser | 65 mm |
| Max. Schlauchlänge | 115 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Träger Nr. 4780 |
| Gefäße pro Adapter | 2 |
| Anzahl Plätze | 1 |