Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 4780
Beschreibung
- Adapter für Träger-Nr. 4780
- Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | Rundboden |
| Fassungsvermögen | 4 x 50 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 34 mm |
| Max. Schlauchlänge | 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Träger Nr. 4780 |
| Gefäße pro Adapter | 4 |