Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 4780
Artikelnummer. 10785294
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
14 x 12 ml
2 x 100 ml
24x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen
250 mL
35 x 1,1- bis 5 ml-Röhrchen
400 mL
4 x 50 ml
7 x 25- bis 30 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
10785294 35 x 1,1- bis 5 ml-Röhrchen -
10156344 2 x 100 ml 1 Stück
10639453 400 mL -
10288104 7 x 25- bis 30 ml-Röhrchen 1 Stück
10685515 4 x 50 ml -
10515895 250 mL -
10699443 24x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen -
10396353 14 x 12 ml -
8 options
Artikelnummer. 10785294
Marke: Hettich™ 4761
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert
  • Adapter für Träger-Nr. 4780
  • Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Rundboden, Blut/Urin
Fassungsvermögen 35 x 1,1- bis 5 ml-Röhrchen
Max. Röhrchendurchmesser 11 mm
Max. Schlauchlänge 92 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Träger Nr. 4780
Gefäße pro Adapter 35