Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 4780
Artikelnummer. p-7115943
Click to view available options
Fassungsvermögen:
14 x 12 ml
2 x 100 ml
24x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen
250 mL
35 x 1,1- bis 5 ml-Röhrchen
400 mL
4 x 50 ml
7 x 25- bis 30 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10156344
Marke: Hettich™ 4767
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert
  • Adapter für Träger-Nr. 4780
  • Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Rundboden
Fassungsvermögen 2 x 100 ml
Max. Röhrchendurchmesser 44 mm
Max. Schlauchlänge 100 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Träger Nr. 4780
Gefäße pro Adapter 2