Learn More
Hettich™ Adapter für Träger-Nr. 4295-A und 4522-A
Click to view available options
Fassungsvermögen:
2,7 bis 5 ml-Röhrchen
250 bis 290 ml
30 x 2,7- bis 5 ml-Röhrchen
4,0 bis 7,0 ml-Röhrchen
500 bis 750 ml
63 x 5 ml
6 x 50 ml
8 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zentrifugenadapter für Zentrifugen ROTO SILENTA 630 RS und ROTIXA 500 RS
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Röhrchentyp | Blut-/Urinröhrchen |
| Fassungsvermögen | 4,0 bis 7,0 ml-Röhrchen |
| Max. Röhrchendurchmesser | 13 mm |
| Max. Schlauchlänge | 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Nummer der Träger 4295-A und 4522-A |
| Gefäße pro Adapter | 30 |
| Anzahl Plätze | 30 |