Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adapter für Zentrifugenreaktionsfläschchen
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10x 1,5 bis 2,0 ml-Reaktionsfläschchen
12 x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen
20 x 0,25/0,4 ml-Reaktionsfläschchen
26 x 1,5/2,2 ml-Reaktionsfläschchen
9x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Erhältlich für verschiedene Reagenzglasgrößen und Mengen
- Lieferung in einem Set mit 2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Röhrchentyp | Röhrchen Nr. 15008, 15040 |
| Fassungsvermögen | 10x 1,5 bis 2,0 ml-Reaktionsfläschchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 11136, Trommelrotor für 6 Einsätze inkl. Deckel |
| Anzahl pro Packung | 2/Pckg. |