Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adapter für Zentrifugenreaktionsfläschchen
Artikelnummer. 11710729
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10x 1,5 bis 2,0 ml-Reaktionsfläschchen
12 x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen
20 x 0,25/0,4 ml-Reaktionsfläschchen
26 x 1,5/2,2 ml-Reaktionsfläschchen
9x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11710729
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 14122
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hält Reaktionsgefäße während des Zentrifugationsprozesses sicher fest.
  • Erhältlich für verschiedene Reagenzglasgrößen und Mengen
  • Lieferung in einem Set mit 2 Stück
Spezifikation
Typ Adapter
Röhrchentyp Röhrchen Nr. 15008, 15040
Fassungsvermögen 9x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen
Max. Röhrchendurchmesser 11 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 12256-H, Winkelrotor 6 x 250 ml, 12258, Winkelrotor 8 x 250 ml, 12165-H, 6 x 250 ml-Rotor, 12265-H, 6 x 250 ml-Rotor, 12356, Winkelrotor 6 x 250 ml
Anzahl pro Packung 2/Pckg.