Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adapter für Zentrifugenreaktionsfläschchen
Artikelnummer. 11760699
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10x 1,5 bis 2,0 ml-Reaktionsfläschchen
12 x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen
20 x 0,25/0,4 ml-Reaktionsfläschchen
26 x 1,5/2,2 ml-Reaktionsfläschchen
9x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11760699
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 14151
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hält Reaktionsgefäße während des Zentrifugationsprozesses sicher fest.
  • Erhältlich für verschiedene Reagenzglasgrößen und Mengen
  • Lieferung in einem Set mit 2 Stück
Spezifikation
Typ Adapter
Röhrchentyp Röhrchen Nr. 15008, 15040
Fassungsvermögen 12 x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen
Max. Röhrchendurchmesser 11 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 12500, Winkelrotor 6 x 500 ml, 12500-H, Winkelrotor 6 x 500 ml, 12600, Winkelrotor 6 x 500 ml
Anzahl pro Packung 2/Pckg.