missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Adapter für Zentrifugenreaktionsfläschchen

Artikelnummer. 11790709
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10x 1,5 bis 2,0 ml-Reaktionsfläschchen
12 x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen
20 x 0,25/0,4 ml-Reaktionsfläschchen
26 x 1,5/2,2 ml-Reaktionsfläschchen
9x 1,5/2,0 ml-Reaktionsfläschchen
Packungsgröße:
2 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11790709

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 14162

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hält Reaktionsgefäße während des Zentrifugationsprozesses sicher fest.

  • Erhältlich für verschiedene Reagenzglasgrößen und Mengen
  • Lieferung in einem Set mit 2 Stück

Spezifikation

Typ Adapter
Röhrchentyp Röhrchen Nr. 15008, 15040
Fassungsvermögen 26 x 1,5/2,2 ml-Reaktionsfläschchen
Max. Röhrchendurchmesser 11 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 12510, Winkelrotor 6 x 1000 ml, 12510-H, Winkelrotor 6 x 1000 ml
Anzahl pro Packung 2/Pckg.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt