Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adapter Duran DIN 12249-Koni
Artikelnummer. p-7222436
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 25/29
NS 29/32
NS 45/40
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10040331
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01100212
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Konusse
  • Gemäß DIN 12249 Form B.
  • Konisch geschliffene Standardkoni
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Standard-Konusverbindung Nr. NS 12/21
Wandstärke (metrisch) 1,5 mm
Außendurchmesser (metrisch) Röhrchen 10 mm
Material Duran Glas