Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adapter Duran DIN 12249-Anschlussbuchse
Artikelnummer. 10322901
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 25/29
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10322901
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01100124
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Buchsen
  • Gemäß DIN 12249 Form E
  • DIN-Norm
  • Konische Erdungsbuchsen
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Standard-Konusverbindung Nr. NS 25/29
Wandstärke (metrisch) 1,8 mm
Außendurchmesser (metrisch) Röhrchen 22 mm
Material Duran Glas