Learn More
Berthold Technologies Adapter für 12 x 75 mm Röhren
Artikelnummer. 31777319 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Adapter (1 Pc.)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
31777319 Adapter (1 Pc.) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31777319 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 56729S
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Röhrenadapter zur Unterstützung von Röhrenmessungen mit kompatiblen Röhrenluminometern.
  • Adapter für 12 x 75 mm Röhren sind bereits beim Lumat enthalten, können aber bei Bedarf separat erworben werden.
Spezifikation
Typ Adapter
Farbe Grau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lumineszenz-Assays
Zur Verwendung mit (Geräte) Lumat LB 9510 Röhrenluminometer
Enthält Adapter (1 Pc.)