Learn More
Eppendorf™ Adapter für konische Rohre
Artikelnummer. 10725642
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rotor A-4-81 und Rotor FA-45-6-30
Rotor FA-45-6-30
Packungsgröße:
7 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10725642 Rotor FA-45-6-30 -
10616640 Rotor A-4-81 und Rotor FA-45-6-30 7 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10725642 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5820717009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.45 €
    90.60 € / 2 Stück
    Sparen 8.85 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für die Verwendung mit einer Vielzahl von Produkten zur Erweiterung der Möglichkeiten im Umgang mit Flüssigkeiten im Labor
  • Erhältlich in Packungen mit jeweils zwei oder sieben Stück
  • Für den Einsatz mit Eppendorf Rotoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter
Röhrchentyp Konisch
Fassungsvermögen 15 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotor FA-45-6-30
Farbe Orange
Anzahl pro Packung 2er-Set