Learn More
Dostmann Electronic Adapterstecker
Click to view available options
Sondentyp:
Thermoelement vom Typ K
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Adapter-DIN-Steckverbinder zu Typ K-Miniatursteckverbinder
- Adapter für den Anschluss von Typ K Sonden mit Miniatursteckverbinder an P600/2500T900-Serie
- Abmessungen: 100 mm Kabellänge
- Gewicht: 25 g
Spezifikation
Spezifikation
| Sondentyp | Thermoelement vom Typ K |
| Produkttyp | Adapterstecker |