Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rotor T-60-11
Artikelnummer. 10114771 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,4 mL
1,5 bis 2 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
10114771 1,5 bis 2 ml 6 Stück
10053361 0,4 mL 6 Stück
2 options
Artikelnummer. 10114771
Marke: Eppendorf™ 5804731000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Einsatz mit Eppendorf Pipetten entwickelt
  • Hohe Kapazität für 60 × 1,5/2,0 ml-Röhrchen
  • Max. Drehzahl: 16.400 × g (14,000 U/min).
  • Horizontale Zentrifugation zur Pelletbildung am Röhrchenboden
  • Ideal für geringe Probenmengen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter
Röhrchentyp Eppendorf
Fassungsvermögen 1,5 bis 2 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotor T-60-11
Bohrungsgröße (metrisch) 11 mm
Gefäße pro Adapter 10 Reaktion
Anzahl Plätze 60
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geringe Probenmengen
Anzahl pro Packung 6 pro Packung