Learn More
Hettich™ Adapter für Rotoren Nr. 1613, 1615 und Zentrifugen EBA 200/200 S/EBA 270
Beschreibung
- Rotoradapter
- Zur Verwendung mit Hettich Rotoren Nr. 1613, 1615 und Zentrifugen EBA 200/200 S/EBA 270
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | Rundboden |
| Fassungsvermögen | 4 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 10 mm |
| Max. Schlauchlänge | 88 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotoren Nr. 1613, 1615 und Zentrifugen EBA 200/200 S/EBA 270 |
| Gefäße pro Adapter | 1 |
| Anzahl Plätze | 1 |