Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rotoren S-4-104, S-4x750, S-4x1000
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
8 x 30 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geeignet für S-4-104, S-4x750, S-4x1000 Rotorbecher
- Für konische 8x 30 ml-Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Röhrchentyp | Konisch |
| Fassungsvermögen | 8 x 30 ml-Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | S-4-104,S-4x750,S-4x1000 Rotoren und Becher |
| Gefäße pro Adapter | 8 |
| Anzahl Plätze | 8 |
| Anzahl pro Packung | 2/Packung |